Learn More
1-Etil-3-azetidincarbóxilico Ácido, TRC
Código de producto. 30180194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180194 10 mg 10 miligramos
30179957 5 mg 5 miligramos
30180133 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96556810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106887-13-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Nombre IUPAC 1-etilazedina-3-carboxílico
SMILES CCN1CC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079