Learn More
1-Etil-2-pirrolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081930 25 g Frasco de vidrio 25 g
10513531 100 g Frasco de vidrio 100 g
10658244 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10081930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687-91-4
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00003199
Clave InChI ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 17595
Nombre IUPAC 1-etilpirrolidin-2-ona
SMILES CCN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -75.0°C
Densidad 0.9980g/mL
Punto de ebullición 212.5°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 25 g
Fieser 09,220
Gravedad específica 0.998
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosidad 2.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.