Learn More
1-Etil-2-pirrolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400388 25 g 25 g
11410388 100 g 100 g
11420388 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24548.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687-91-4
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00003199
Clave InChI ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 17595
Nombre IUPAC 1-etilpirrolidin-2-ona
SMILES CCN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Densidad 0.992
Punto de ebullición 96°C to 98°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%