Learn More
1-etil-2-piperazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-2-piperazinone |
| CAS | 59702-08-8 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Ethylpiperazin-2-one, 4-Ethyl-3-oxopiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCNCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-etilpiperazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.095 |