Learn More
1-Etil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-3-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30376284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376284 250 mg
30386501 100 mg
30386496 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE153086250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917391-96-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo 1-Ethyl-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxaldehyde
SMILES CCN1C=CC=C(C=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-9-5-3-4-7(6-10)8(9)11/h3-6H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633