Learn More
1-Etil-2-yoduro de metilquinolinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473244 5 g 5 g
11483244 25 g 25 g
11493244 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10584.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 606-55-3 | C12H14IN | 299.155 g/mol
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide is used as a precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-etil-2-metilquinolinio de yoduro se utiliza como precursor en la síntesis de colorantes de carbocianina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Precursor en síntesis de colorantes de carbocianina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-55-3
Fórmula molecular C12H14IN
Peso molecular (g/mol) 299.155
Número MDL MFCD00031829
Clave InChI OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1
PubChem CID 69076
Nombre IUPAC 1-etil-2-metilquinolin-1-io; yoduro
SMILES CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Punto de fusión 231°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.16
Porcentaje de pureza 97%