Learn More
1-Etil-2-[(metilamino)metil]pirrolidina, TRC
Código de producto. 17983195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983195 50 mg 50 miligramos
17991185 100 mg 100 miligramos
17961915 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92364550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60923-27-5
Fórmula molecular C8 H18 N2
Peso molecular (g/mol) 142.242
Sinónimo 1-Ethyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanamine
Nombre IUPAC 1-(1-etilpirrolidina-2-il)-N-metil-metanamina
SMILES CCN1CCCC1CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-5-8(10)7-9-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.147