Learn More
1-Etil-2,3-dioxopiperazina, TRC
Código de producto. 30133327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133327 25 g 25 g
30133070 1 g 1 g
17901265 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91736025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59702-31-7
Fórmula molecular C6 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Sinónimo 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Sodium Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 1-etilpiperazina-2,3-diona
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0742
Porcentaje de pureza >95%