Learn More
Tetrafluoroborato de 1-etil-2,3-dimetilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465086 5 g 5 g
15475086 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59541.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un importante intermediario orgánico utilizado en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307492-75-7
Fórmula molecular C7H13BF4N2
Peso molecular (g/mol) 212.00
Número MDL MFCD08458929
Clave InChI KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, dsstox_cid_29122, dsstox_rid_83341, dsstox_gsid_49266, 1-ethyl 2,3 dimethyl imidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 21977262
Nombre IUPAC 1-etil-2,3-dimetil-1H-imidazol-3-io; tetrafluoroboranuro
SMILES F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo