Learn More
Cloruro de 1-etil-2,3-dimetilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475468 50 g 50 g
15465468 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59225.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92507-97-6 | C7H13N2 | 125.19 g/mol
It is used reaction media for chemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como medio de reacción en procesos químicos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92507-97-6
Fórmula molecular C7H13N2
Peso molecular (g/mol) 125.19
Número MDL MFCD03093290
Clave InChI IRGDPGYNHSIIJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium chloride, ksc496m4d, 1,2-dimethyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-imidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium chloride, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride t
PubChem CID 2734165
Nombre IUPAC 1-etil-2,3-dimetilimidazol-3-io; cloruro
SMILES CCN1C=C[N+](C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido