Learn More
1-Etil-2,3,3-trimetilindolenio-5-sulfonato (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-2,3,3-trimethylindolenium-5-sulfate |
| CAS | 146368-07-2 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3H-Indolium, 1-ethyl-2,3,3-trimethyl-5-sulfo-, inner salt, 1-Ethyl-2,3,3-trimethylindoleninium-5-sulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-5-14-9(2)13(3,4)11-8-10(18(15,16)17)6-7-12(11)14/h6-8H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC[N+]1=C(C)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-etil-2,3,3-trimetilindol-1-io-5-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 267.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0929 |