Learn More
1-Etil-2-[[(2-metoxi-5-sulfamoilbenzoil)amino]metil]pirrolidina 1-óxido (N-óxido de sulpirida), Mikromol™
Descripción
1-Etil-2-[[(2-metoxi-5-sulfamoilbenzoil)amino]metil]pirrolidina 1-Óxido (N-Óxido de sulpirida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulpiride N-Oxide |
| CAS | 2214214-03-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulpiride N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H23 N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sulpiride Imp. F (EP), 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-Oxide, Sulpiride N-Oxide, Sulpiride Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[(1-etil-1-oxidopirrolidin-1-io-2-il)metil]-2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida |
| Mostrar más |