Learn More
1-etil-1H-pirrol-2-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS | 2167-14-8 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-2-8-5-3-4-7(8)6-9/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCN1C=CC=C1C=O |
| Nombre IUPAC | 1-etilpirrol-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0684 |