Learn More
Éster metílico del ácido 1-etil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1034197-43-7 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCn1cnc(n1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 1-etil-1,2,4-triazol-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0695 |