Learn More
Éster metílico del ácido 1-etil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30452695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452695 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30452695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767423100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1034197-43-7
Fórmula molecular C6H9N3O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCn1cnc(n1)C(=O)OC
Nombre IUPAC 1-etil-1,2,4-triazol-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 155.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0695