Learn More
(1-Etil-1H-1,2,4-triazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10603195 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10235894 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603195 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08364DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 215868-81-8
Fórmula molecular C5H9N3O
Peso molecular (g/mol) 127.15
Número MDL MFCD09966168
Clave InChI ZQYXCGFXZPLEKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methanol, 2-ethyl-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 2-ethyl-2h-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol,1-ethyl, 1-ethyl-5-hydroxymethyl-1,2,4-triazole, 1-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl methan-1-ol, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl-methanol
PubChem CID 11412385
SMILES CCN1N=CN=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Ethyl-1H-1, 2, 4-triazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (1-etil-1H-1,2,4-triazol-5-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.15
Porcentaje de pureza 97%