Learn More
1-etil-1-metilciclopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-1-methylcyclopentane |
| CAS | 16747-50-5 |
| Fórmula molecular | C8 H16 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclopentane, 1-ethyl-1-methyl-, 1-Ethyl-1-methylcyclopentane, 1-Methyl-1-ethylcyclopentane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16/c1-3-8(2)6-4-5-7-8/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1(C)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-1-metilciclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 112.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1252 |