Learn More
Éster etílico del ácido 1-etil-1,4-dihidro-4-oxo-7-(4-piridil)quinolina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridyl)quinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 40034-46-6 |
| Fórmula molecular | C19H18N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-3-21-12-16(19(23)24-4-2)18(22)15-6-5-14(11-17(15)21)13-7-9-20-10-8-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCC)C1=CN(C=2C=C(C=CC2C1=O)C=3C=CN=CC3)CC |
| Nombre IUPAC | 1-etil-4-oxo-7-(piridin-4-il)-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.13 |