Learn More
1-etil-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-ona, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Vector alfa | ETHYLDIHYDROBENZIMIDAZOLONE |
| Nombre del producto químico o material | 1-etil-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-ona |
| CAS | 10045-45-1 |
| Punto de fusión | 120°C to 126°C |
| Color | De blanco a beis |
| Espectro infrarrojo | Conforme |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C9H10N2O |
| Número MDL | MFCD00005715 |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |