Learn More
(1-Etoxivinilo)trimetilsilano, TRC
Código de producto. 30179367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179367 100 mg 100 miligramos
30179014 500 mg 500 miligramos
30179572 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937906100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81177-92-6
Fórmula molecular C7H16OSi
Peso molecular (g/mol) 144.29
Nombre IUPAC 1-etoxietil(trimetil)silano
SMILES CCOC(=C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Ethoxyvinyl)trimethylsilane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16OSi/c1-6-8-7(2)9(3,4)5/h2,6H2,1,3-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.097