Learn More
(1-Etoxietilideno)malononitrilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295980 25 g Frasco de plástico 25 g
10012180 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170290250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5417-82-3 | Molecular Formula: C7H8N2O | Molecular Weight: 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5417-82-3
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00001852
Clave InChI BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci
PubChem CID 79450
Nombre IUPAC 2-(1-etoxietilideno)propanodinitrioe
SMILES CCOC(=C(C#N)C#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 93.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(OC2H5)=C(CN)2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación