Learn More
1-Etoxietil-indacaterol, TRC
Código de producto. 30391891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30391891 50 mg -
30392675 5 mg 5 miligramos
30401281 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI49977350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2250243-41-3
Fórmula molecular C26H32N2O3
Peso molecular (g/mol) 420.55
Sinónimo 5-[2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-ethoxyethyl]-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone, Indacaterol Impurity 3
Nombre IUPAC 5-[2-[(5,6-dietil-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)amino]-1-etoxietil]-8-hidroxi-1H-quinolina-2-una
SMILES CCOC(CNC1Cc2cc(CC)c(CC)cc2C1)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethoxyethyl-indacaterol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32N2O3/c1-4-16-11-18-13-20(14-19(18)12-17(16)5-2)27-15-24(31-6-3)21-7-9-23(29)26-22(21)8-10-25(30)28-26/h7-12,20,24,27,29H,4-6,13-15H2,1-3H3,(H,28,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.2413