Learn More
Clorhidrato de 1-etoxietanimina-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethoxyethanimine-D3 Hydrochloride |
| CAS | 74929-87-6 |
| Fórmula molecular | C4H6D3NO . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl Acetimidate HydrochlorideEthyl Acetoamidate HydrochlorideEthyl Acetocarboximidate HydrochlorideEthyl Acetoimidate HydrochlorideEthyl Ethanimidate HydrochlorideEthyl Ethanimidoate HydrochlorideEthyl Iminoacetate hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H/i2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(=N)OCC |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2,2,2-trideuterioetanimidato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 126.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0639 |