Learn More
(1-etoxiciclopropoxi)trimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane |
| CAS | 27374-25-0 |
| Fórmula molecular | C8H18O2Si |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Ethoxy-1-[(trimethylsilyl)oxy]cyclopropane, (1-Ethoxy-1-cyclopropyloxy)trimethylsilanel, 1-Ethoxy-1-(trimethylsiloxy)cyclopropane, 1-Ethoxy-1-(trimethylsilyloxy)cyclopropane, 1-Ethoxycyclopropyloxytrimethylsilane, [[1-(Ethyloxy)cyclopropyl]oxy]trimethylsilane, [[1-Ethoxy-1-cyclopropyl]-oxy]trimethylsilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (1-etoxiciclopropil)oxi-trimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 174.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1076 |