Learn More
(1-Etoxiciclopropoxi)trimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10344362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10344362 25 g Glass Bottle 25 g
10180712 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368900250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27374-25-0 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27374-25-0
Fórmula molecular C8H18O2Si
Peso molecular (g/mol) 174.32
Número MDL MFCD00074986
Clave InChI BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethoxycyclopropoxy trimethylsilane, cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal, 1-ethoxycyclopropyloxy trimethylsilane, 1-ethoxy-1-trimethylsiloxylcyclopropane, 1-ethoxycyclopropyl oxy-trimethylsilane, 1-ethoxycyclopropyl-oxy trimethylsilane, silane, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethyl, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilan, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilane
PubChem CID 2734686
Nombre IUPAC (1-etoxiciclopropil)oxi-trimetilsilano
SMILES CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.867g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH5OC3H4OSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.52
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.