Learn More
(1-Etoxicarboniletilideno)trifenilfosforano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417507 10 g 10 g
11464180 25 g 25 g
11427507 50 g 50 g
11437507 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11417507 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15619.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5717-37-3 | C23H23O2P | 362.41 g/mol
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals. It’s also a Horner-Wadsworth-Emmons reagent. It can be used for olefination. It can also be utilized for the synthesis of more complex compounds, such as (29S,37S)-isomer of malevamide E, a potent ion-channel inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1-etoxicarboniletilideno)trifenilfosforano es una importante materia prima e intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y productos agroquímicos. También es un reactivo de Horner-Wadsworth-Emmons. Se puede utilizar para la olefinación. También se puede utilizar para la síntesis de compuestos más complejos, como el (29S,37S)-isómero de malevamida E, un potente inhibidor del canal iónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Evitar el contacto con el oxígeno y el aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Contiene óxido de trifenilfosfina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5717-37-3
Fórmula molecular C23H23O2P
Peso molecular (g/mol) 362.41
Número MDL MFCD00009160
Clave InChI KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propanoate, carbethoxyethylidene triphenylphosphorane, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propionate, 1-ethoxycarbonylethylidene triphenylphosphorane, propanoic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl ethylidenetriphenylphosphorane, ethyl 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene propanoate, ethyl 2-triphenyl-$l^ 5-phosphanylidene propanoate, 1-ethoxycarbonylethylethylidene triphenylphosporane, carbethoxyethylidine triphenylphosphorane
PubChem CID 79792
Nombre IUPAC 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)propanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 154°C to 160°C
Cantidad 10 g
Beilstein 757112
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.41
Porcentaje de pureza 97%