Learn More
Bromuro de (1-etoxicarboniletil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30380137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380137 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30380137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8906302.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 30018-16-7
Fórmula molecular C23H24BrO2P
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (1-Carboxyethyl)triphenylphosphonium Bromide, Ethyl Ester, (1-Ethoxy-1-oxo-propan-2-yl)triphenylphosphonium Bromide, (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide, (2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-19H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Bromuro de (1-etoxi-1-oxopropan-2-il)-trifenilfosfanio
Peso molecular (g/mol) 443.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.0697