Learn More
Bromuro de 1-(etoxicarboniletil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439943 100 g 100 g
11429943 25 g 25 g
11449943 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13023.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30018-16-7 | C23H24BrO2P | 443.32 g/mol
1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is widely used as an organophosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 1-(etoxicarboniletil)trifenilfosfonio es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Se utiliza ampliamente como catalizador de organofosfina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30018-16-7
Fórmula molecular C23H24BrO2P
Peso molecular (g/mol) 443.32
Número MDL MFCD00031605
Clave InChI RSYXORMKBUFAMS-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo 1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonyl ethyltriphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonyl ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ceetppb, 1-carbethoxyethyl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonylethyl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, ethoxycarbonylethyltriphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 3084511
Nombre IUPAC (1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión ∼130°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3822244
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.33
Porcentaje de pureza 97%