Learn More
Bromuro de 1-(etoxicarboniletil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is widely used as an organophosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de 1-(etoxicarboniletil)trifenilfosfonio es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Se utiliza ampliamente como catalizador de organofosfina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide |
| Punto de fusión | ∼130°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 3822244 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.33 |
| Porcentaje de pureza | 97% |