Learn More
(1-etoxicarbonilciclopropil)trifenilfosfonio tetrafluoroborato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (1-etoxicarbonilciclopropil)trifenilfosfonio tetrafluoroborato se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate |
| Punto de fusión | 173°C to 179°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 4650673 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Nombre IUPAC | [1-(ethoxycarbonyl)cyclopropyl]triphenylphosphanium; tetrafluoroboranuide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |