Learn More
(1-[etoxicarbonil]etilideno)trifenilfosforano, TRC
Código de producto. 30382710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30382710 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30382710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89154050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-[Ethoxycarbonyl]ethylidene)triphenylphosphoran
CAS 5717-37-3
Fórmula molecular C23H23O2P
Cantidad 50 g
Sinónimo ((Ethoxycarbonyl)ethylidene)triphenylphosphorane, (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, 1-(Ethoxycarbonyl)ethylidenetriphenylphosphorane, 1-Carboethoxyethylidenetriphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanoate, Ethyl 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionate, Ethyl Methyltriphenylphosphoranylideneacetate, NSC 76468, Triphenyl-alpha-ethoxycarbonylethylidenephosphorane, [alpha-(Ethoxycarbonyl)ethylidene]triphenylphosphorane, alpha-(Ethoxycarbonyl)ethylenetriphenylphosphorane
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C
Nombre IUPAC etilo 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)propanoato
Peso molecular (g/mol) 362.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1436