Learn More
1-Etoxicarbonil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413794 10 g 10 g
11423794 50 g 50 g
11433794 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413794 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11833.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 29976-53-2 | C8H13NO3 | 171.196 g/mol
1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone is used in the preparation of 3-hydrazinopyridazines as antihypertensive agents as well as γ-carboline derivatives as potential serotonergic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-etoxicarbonil-4-piperidona se utiliza en la preparación de 3-hidrazinopiridazinas como agentes antihipertensivos, así como de derivados de la γ-carbolina como agentes serotonérgicos potenciales.
Solubilidad
Soluble en agua. 500 g/l a 20 °C.
Notas
Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles. Proteger del calor. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29976-53-2
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.196
Número MDL MFCD00006188
Clave InChI LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 34767
Nombre IUPAC etilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
Densidad 1.135
Punto de ebullición 95°C to 98°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 10 g
Beilstein 640967
Información de solubilidad Soluble in water.500g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 99%