Learn More
1-etoxi-2-propanol, TRC
Código de producto. 30372074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30372074 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30372074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE892890100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Ethoxy-2-propanol
CAS 1569-02-4
Fórmula molecular C5 H12 O2
Cantidad 100 mL
Sinónimo 2-Propanol, 1-ethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethoxy-2-propanol (ACI), Ethyl Proxitol, NSC 2404
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOCC(C)O
Nombre IUPAC 1-etoxipropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 104.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0837
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.