Learn More
1-etoxi-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethoxy-2-propanol |
| CAS | 1569-02-4 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O2 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-ethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethoxy-2-propanol (ACI), Ethyl Proxitol, NSC 2404 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOCC(C)O |
| Nombre IUPAC | 1-etoxipropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0837 |