Learn More
1-Etoxi-2-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964741 10 L Tambor de plástico 10 litros
10763241 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10773241 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11964741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259050100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1569-02-4
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00067050
Clave InChI JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
Nombre IUPAC 1-etoxipropan-2-ol
SMILES CCOCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethoxy-2-propanol
Punto de fusión -100°C
Color Incolora
Densidad 0.8970g/mL
Punto de ebullición 132°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C2H5OCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4050 to 1.409
Cantidad 10 L
Gravedad específica 0.897
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethoxy-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.