Learn More
1-Etoxi-2-propanol, + 90 %, restante de 2-etoxi-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
2000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480560 500 mL 500 ml
11490560 4 x 500 mL 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043306.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1-Ethoxy-2-propanol is used as a solvent for a wide variety of resins such as epoxies, acrylic, alkyds, polyesters, nitrocellulose, and polyurethanes. It is also used in the surface coating and printing industries, thereby it regulate the flow, levelling, and coalescence of both surface coatings. It acts as an intermediate in the production of agro-chemicals and de-icing, and anti-icing formulations. It finds application as to make cleaning products, as grease and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1569-02-4
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00067050
Clave InChI JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
Nombre IUPAC 1-etoxipropan-2-ol
SMILES CCOCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethoxy-2-propanol
Punto de fusión -100°C
Color Incolora
Densidad 0.896 g/mL
Punto de ebullición 132°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Notas del porcentaje del ensayo Restante de 2-etoxi-1-propanol
Fórmula lineal CH3CH2OCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4065
Cantidad 500 mL
Número UN UN1987
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethoxy-2-propanol, 90+%, remainder 2-ethoxy-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethoxy-2-propanol,2-Ethoxypropanol