Learn More
1-etoxi-2-(2-yodoetoxi)benceno, Mikromol™
Código de producto. 30049624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049624 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049624 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-etoxi-2-(2-yodoetoxi)benceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
CAS 663950-33-2
Nombres de analitos o componentes 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 I O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzene, 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)-, 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13IO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
SMILES CCOc1ccccc1OCCI
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-(2-yodoetoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 292.113
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.996 g/mol