Learn More
1-Et-1-inil-4-propilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | HCidentical toC6H4(CH2)2CH3 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |