Learn More
1-Et-1-inil-4-propilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10466642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10466642 1 g 1 g
10111202 10 g 10 g
10491854 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10466642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09905DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62452-73-7
Fórmula molecular C11H12
Peso molecular (g/mol) 144.217
Número MDL MFCD00173886
Clave InChI UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
Nombre IUPAC 1-etinil-4-propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal HCidentical toC6H4(CH2)2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 97%