Learn More
1-epi-Ramipril, TRC
Código de producto. 30428530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428530 100 mg
30418298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR110980100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104195-90-6
Fórmula molecular C23H32N2O5
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, [2S-[1[R*(S*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, (1R)-epi-Ramipril
Nombre IUPAC (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2R)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirol-2-carboxílico ácido
SMILES CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-epi-Ramipril
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2311