Learn More
1'-Epi Gemcitabina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30012892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012892 50 mg 50 miligramos
17963245 10 mg 10 miligramos
17981865 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58851050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122111-05-1
Fórmula molecular C9H12ClF2N3O4
Peso molecular (g/mol) 299.66
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-, monohydrochloride (9CI), 1'-epi-Gemcitabine hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1'-Epi Gemcitabine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0484
Porcentaje de pureza >95%