Learn More
1'-epi-cladribina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1'-epi-Cladribine |
| CAS | 5542-92-7 |
| Fórmula molecular | C10H12ClN5O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-9-(2-deoxy-alpha-D-erythro-pentofuranosyl)-adenine, 2-Chloro-6-amino-9-(2-deoxy-alpha-D-erythro-pentofuranosyl)purine, 2-Chloro-alpha-D-2'-deoxyadenosine, NSC 105013 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| Nombre IUPAC | 5-(6-amino-2-cloropurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 285.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.0629 |