Learn More
1-Eicoseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Eicosene |
| CAS | 3452-07-1 |
| Fórmula molecular | C20 H40 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Eicos-1-ene, n-Eicosene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-20H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | icos-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 280.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.313 |