Learn More
1-eicoseno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Eicosene |
| CAS | 7-1-3452 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Eicosene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C20 H40 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-20H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | icos-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 280.53 |
| Mostrar más |