Learn More
1-eicosanol, TRC
Código de producto. 30369965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369965 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30369965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE501005250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidyl Alcohol
CAS 629-96-9
Fórmula molecular C20 H42 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Eicosanol, Eicosanol (7CI), Arachic alcohol, Arachidic alcohol, Arachidyl alcohol, Eicosyl alcohol, Hainol 20SS, NSC 120887, Nacol C 20, n-1-Eicosanol, n-Eicosanol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC icosan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 298.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.3236