Learn More
1-Eicosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072700 5 g Frasco de vidrio 5 g
10509073 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10072700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215460050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-96-9
Fórmula molecular C20H42O
Peso molecular (g/mol) 298.56
Número MDL MFCD00002938
Clave InChI BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
Nombre IUPAC icosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Eicosanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 66°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 194°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)19OH
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 431
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Gránulos, polvo o trozos