Learn More
1-Eicosanotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Eicosanethiol |
| CAS | 13373-97-2 |
| Fórmula molecular | C20H42S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | n-Eicosylmercaptan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS |
| Nombre IUPAC | icosano-1-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 314.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.3007 |