Learn More
1-Eicosanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487447 1 g 1 g
15497447 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34498.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13373-97-2 | C20H42S | 314.616 g/mol
1-Eicosanethiol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-eicosanotiol se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13373-97-2
Fórmula molecular C20H42S
Peso molecular (g/mol) 314.616
Número MDL MFCD07779406
Clave InChI YYHYWOPDNMFEAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-eicosanethiol, eicosanethiol, 1-icosanethiol, icosyl mercaptan, eicosyl mercaptan, acmc-209btf
PubChem CID 139443
Nombre IUPAC icosano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Eicosanethiol
Punto de fusión 38°C to 41°C
Olor Stench
Fórmula lineal CH3(CH2)19SH
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.61
Porcentaje de pureza 98%