Learn More
1-EBIO, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-EBIO |
| CAS | 10045-45-1 |
| Fórmula molecular | C9H10N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-benzimidazolinone, 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazole1-Ethylbenzimidazolin-2-one, 1-Ethylbenzimidazolinone, 3-Ethyl-2-benzimidazolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-etil-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0793 |