Learn More
Ácido 1(E)-butenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butenylboronic Acid |
| CAS | 852458-12-9 |
| Fórmula molecular | C4 H9 B O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4,6-7H,2H2,1H3/b4-3+ |
| SMILES | CC\C=C\B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [(E)-but-1-enil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 99.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0696 |